Learn More
Gosselin™ rechteckige HDPE-Flaschen mit Natriumthiosulfat Artikelnummer.: 11701816
Verfügbar ab: 02-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gosselin™ rechteckige HDPE-Flaschen mit Natriumthiosulfat
Artikelnummer. 11701816
Durchscheinend, Rechteckig, 45mm
Click to view available options
Farbe:
Durchscheinend
Naturfarben
Form:
Quadratisch
Rechteckig
Breite (metrisch):
45mm
60 mm
Artikelnummer. 11701816
Marke: Gosselin HFV25002
Verfügbar ab: 02-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Strahlensterilisiert. Gosselin™ rechteckige HDPE-Flaschen mit Natriumthiosulfat haben einen Schraubverschluss.
  • Vordosiert mit Natriumthiosulfat, das die Wirkung von in Wasser gelöstem Chlor, Brom und Ozon hemmt
  • Strahlensterilisiert mit abziehbarem Sterilisationszertifikat auf dem Umkarton
  • Quadratische 250 ml bis 500 ml HDPE-Flaschen oder achteckige 500 ml PETG-Flaschen – Großpackung
  • Flaschen mit montiertem Schraubverschluss (Originalitätssicherung nicht aktiviert)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 20mm
Enthält Roter Schraubverschluss aus Polyethylen mit Formdichtung und rotem Etikett
Material HDPE
Länge (metrisch) 60mm
Menge 200/Karton
Sterilität Steril
Breite (metrisch) 45mm
Verschlussfarbe Rot
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Ja
Form Rechteckig
Höhe (metrisch) 155 mm
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlusstyp Manipulationssichere Schraubkappe
Name des Produkts
Gosselin™ rechteckige HDPE-Flaschen mit Natriumthiosulfat >