Learn More
Gosselin™ Quadratische HDPE-Flaschen
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Rot
Weiß
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
22 mm
28 mm
29 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Beschreibung
- Bruchsicher
- Mit eingeprägten Graduierungen
- Wahlweise mit Schraubverschluss mit Formdichtung oder mit Klappdeckel mit Innenlippe und Sicherungsring
- Bestrahlungssterilisiert und mit abziehbarem Sterilisationszertifikat auf dem Umkarton
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Farbe | Durchscheinend |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 29 mm |
Enthält | HDPE-Klappdeckel, rot |
Material | HDPE |
Länge (metrisch) | 70 mm |
Menge | 100/Schachtel |
Sterilität | Steril |
Breite (metrisch) | 70 mm |
Verschlussfarbe | Rot |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Quadratische HDPE-Flaschen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur