Learn More
Gosselin™ runde HDPE-Flaschen, naturfarben Artikelnummer.: 11713054
Zum Warenkorb hinzufügen
Gosselin™ runde HDPE-Flaschen, naturfarben
Artikelnummer. 11713054
2000 ml, Unsteril, Doppelschraubverschluss
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
2000 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verschlusstyp:
Doppelschraubverschluss
Einzelner Schraubverschluss
Schraubverschluss mit Wattepfropf
Artikelnummer. 11713054
Marke: Gosselin™ LR200001
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für die Vorratshaltung von Flüssigkeiten und Feststoffen im Labor. Gosselin™ runde HDPE-Flaschen sind entweder mit einem Schraubverschluss mit einer separaten Dichtung oder einem Schraubverschluss mit Wattepfropf ausgestattet.
  • Langer Hals
  • Bruchsicher
  • Steril oder aseptisch durch Bestrahlung
  • Abnehmbares Sterilisationszertifikat auf jedem Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Farbe Naturfarben
Material HDPE
Länge (metrisch) 121 mm
Menge 25/Packung
Sterilität Unsteril
Breite (metrisch) 121 mm
Verschlussfarbe Rot
Zertifizierung/Konformität CE, EG N°1935/2004
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 220 mm
Verschlussmaterial Tresylen
Durchmesser (metrisch) 57 mm
Verschlusstyp Doppelschraubverschluss
Name des Produkts
Gosselin™ runde HDPE-Flaschen, naturfarben >