Learn More
Watson-Marlow Tubing GORE STA-PURE PCS Schläuche
STA-PURE PCS PTFE-verstärkte Silikonschläuche bieten eine langlebige Leistung mit wiederholbarer Genauigkeit, die in der biopharmazeutischen Industrie und anderen Hochtechnologiebranchen unerlässlich ist.
676.00 CHF - 702.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | PCS Tubing |
---|---|
Autoklavierbar | Autoclavable |
Material | ePTFE, Platinum-cured Silicone |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 12 in. |
Gesamtlänge (metrisch) | 305 mm |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17827943
|
Watson-Marlow Tubing
961.0016.016 |
1.6 mm |
696.00 CHF
30 Zentimeter |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17847933
|
Watson-Marlow Tubing
961.0032.016 |
3.2 mm |
702.00 CHF
0.31 Zentimeter |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17847943
|
Watson-Marlow Tubing
961.0048.016 |
4.8 mm |
702.00 CHF
0.31 Zentimeter |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17857943
|
Watson-Marlow Tubing
961.0064.016 |
6.4 mm |
676.00 CHF
0.31 Zentimeter |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17867943
|
Watson-Marlow Tubing
961.0080.016 |
8.0 mm |
676.00 CHF
0.31 Zentimeter |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- STA-PURE PCS Pumpenschläuche bieten eine langlebige Leistung mit wiederholbarer Genauigkeit, die in der biopharmazeutischen Industrie und anderen Hochtechnologiebranchen unerlässlich ist.
- STA-PURE PCS verfügt über eine einzigartige Verbundkonstruktion aus Silikon in einem PTFE-Gitter, was ihm eine überlegene Berstfestigkeit von bis zu 7 bar (100 psi) und eine 18-mal längere Lebensdauer als Silikonschläuche verleiht. Es verursacht praktisch keine Spallation, ist nach USP-Klasse VI zugelassen und ungiftig, wodurch es ideal für eine Vielzahl von biopharmazeutischen Anwendungen ist.
- Häufige Einsatzgebiete sind hochreine Anwendungen wie Tangentialflussfiltration, Ultrafiltration, Lebendzelltransfer, Fermentation und Bioreaktor-Zufuhr. Auch für die Beschichtung von wasserhaltigen Tabletten geeignet.
- Leitfaden zur chemischen Kompatibilität
Spezifikation
PCS Tubing | |
ePTFE, Platinum-cured Silicone | |
305 mm | |
1.6 mm | |
176°F |
Autoclavable | |
12 in. | |
0.0625 in. | |
Off-white | |
80°C |