missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Watson-Marlow Tubing GORE STA-PURE PCS Schläuche
STA-PURE PCS PTFE-verstärkte Silikonschläuche bieten eine langlebige Leistung mit wiederholbarer Genauigkeit, die in der biopharmazeutischen Industrie und anderen Hochtechnologiebranchen unerlässlich ist.
Marke: Watson-Marlow Tubing 961.0048.016
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- STA-PURE PCS Pumpenschläuche bieten eine langlebige Leistung mit wiederholbarer Genauigkeit, die in der biopharmazeutischen Industrie und anderen Hochtechnologiebranchen unerlässlich ist.
- STA-PURE PCS verfügt über eine einzigartige Verbundkonstruktion aus Silikon in einem PTFE-Gitter, was ihm eine überlegene Berstfestigkeit von bis zu 7 bar (100 psi) und eine 18-mal längere Lebensdauer als Silikonschläuche verleiht. Es verursacht praktisch keine Spallation, ist nach USP-Klasse VI zugelassen und ungiftig, wodurch es ideal für eine Vielzahl von biopharmazeutischen Anwendungen ist.
- Häufige Einsatzgebiete sind hochreine Anwendungen wie Tangentialflussfiltration, Ultrafiltration, Lebendzelltransfer, Fermentation und Bioreaktor-Zufuhr. Auch für die Beschichtung von wasserhaltigen Tabletten geeignet.
- Leitfaden zur chemischen Kompatibilität
Spezifikation
PCS Tubing | |
0.1875 in. | |
ePTFE, Platinum-cured Silicone | |
305 mm | |
1.6 mm | |
176°F |
Autoclavable | |
4.8 mm | |
12 in. | |
0.0625 in. | |
Off-white | |
80°C |