missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Watson-Marlow Tubing GORE STA-PURE PCS Schläuche

STA-PURE PCS PTFE-verstärkte Silikonschläuche bieten eine langlebige Leistung mit wiederholbarer Genauigkeit, die in der biopharmazeutischen Industrie und anderen Hochtechnologiebranchen unerlässlich ist.

Marke:  Watson-Marlow Tubing 961.0032.016

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17847933

  • 702.00 CHF / 0.31 Zentimeter
Verfügbar ab: 03-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • STA-PURE PCS Pumpenschläuche bieten eine langlebige Leistung mit wiederholbarer Genauigkeit, die in der biopharmazeutischen Industrie und anderen Hochtechnologiebranchen unerlässlich ist.
  • STA-PURE PCS verfügt über eine einzigartige Verbundkonstruktion aus Silikon in einem PTFE-Gitter, was ihm eine überlegene Berstfestigkeit von bis zu 7 bar (100 psi) und eine 18-mal längere Lebensdauer als Silikonschläuche verleiht. Es verursacht praktisch keine Spallation, ist nach USP-Klasse VI zugelassen und ungiftig, wodurch es ideal für eine Vielzahl von biopharmazeutischen Anwendungen ist.
  • Häufige Einsatzgebiete sind hochreine Anwendungen wie Tangentialflussfiltration, Ultrafiltration, Lebendzelltransfer, Fermentation und Bioreaktor-Zufuhr. Auch für die Beschichtung von wasserhaltigen Tabletten geeignet.
  • Leitfaden zur chemischen Kompatibilität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

PCS Tubing
0.125 in.
ePTFE, Platinum-cured Silicone
305 mm
1.6 mm
176°F
Autoclavable
3.2 mm
12 in.
0.0625 in.
Off-white
80°C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote