Learn More
Goldpulver, sphärisch, APS 5.5 bis 9.0 Mikrometer, 99.96+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11325407
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Goldpulver, sphärisch, APS 5.5 bis 9.0 Mikrometer, 99.96+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325407
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11325407
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042675.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold powder
Physikalische Form Pulver aus kleinen Kügelchen
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) ≥99.96%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerL03L08 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number042675.06,042675.03,042675.14
ChargennummerF12L42 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number042675.06,042675.03,042675.14
ChargennummerH02Y004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number042675.06,042675.03,042675.14
ChargennummerF13S021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number042675.06,042675.03,042675.14
ChargennummerF03T044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number042675.06,042675.03,042675.14
Name des Produkts
Goldpulver, sphärisch, APS 5.5 bis 9.0 Mikrometer, 99.96+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >