Learn More
Gold-Shots, halbkugelig, 6.35 mm (0.25 Zoll) und unten, Premion™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11353878
Zum Warenkorb hinzufügen
Gold-Shots, halbkugelig, 6.35 mm (0.25 Zoll) und unten, Premion™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353878
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11353878
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040317.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold
Farbe Goldfarben
Aussehen Gold colored shots
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Menge 1 g
Geruch Geruchsneutral
Form Shots, halbkugelig, 6.35 mm (0.25 Zoll) und weniger
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerD26X023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/10/2022 Catalog Number040317.03,040317.14,040317.06,040328.BS
ChargennummerR26I030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2022 Catalog Number040317.03,040317.14,040317.06,040328.BS
ChargennummerZ21H022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number040317.03,040317.14,040317.06,040328.BS
ChargennummerP01I025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number040317.03,040317.14,040317.06,040328.BS
ChargennummerJ25P37 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040317.03,040317.14,040317.06,040328.BS
Name des Produkts
Gold-Shots, halbkugelig, 6.35 mm (0.25 Zoll) und unten, Premion™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >