Learn More
Goldpulver, sphärisch, APS 1.5 bis 3.0 Mikrometer, ≥99.96 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Scheinbare Dichte 40 bis 70 g/Zoll3, Klopfdichte: 4.0 bis 9.0 g/cm3
103.00 CHF - 1495.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-57-5 |
---|---|
Summenformel | Au |
Molekulargewicht (g/mol) | 196.97 |
MDL-Nummer | MFCD00003436 |
InChI-Schlüssel | PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 |
PubChem CID | 23985 |
ChEBI | CHEBI:30050 |
IUPAC-Name | Gold |
SMILES | [Au] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11369127
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039818.MD |
250 mg |
103.00 CHF
250 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11389127
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039818.03 |
1 g |
313.00 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11379127
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039818.06 |
5 g |
1495.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-57-5 | |
196.97 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
23985 | |
Gold |
Au | |
MFCD00003436 | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
CHEBI:30050 | |
[Au] |
Spezifikation
Gold | |
99.96+%, (metal basis) | |
MFCD00003436 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
Gold | |
23985 | |
Pulver, sphärisch |
7440-57-5 | |
Au | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
[Au] | |
196.97 | |
CHEBI:30050 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-165-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen