Learn More
Goldpulver, sphärisch, APS 1.5 bis 3.0 Mikrometer, ≥99.96 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gold |
Prozentgehaltsbereich | 99.96+%, (metal basis) |
Menge | 250 mg |
Form | Pulver, sphärisch |
Name des Produkts
Goldpulver, sphärisch, APS 1.5 bis 3.0 Mikrometer, ≥99.96 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction