Learn More
Goldpulver, sphärisch, APS 0.8 bis 1.5 Mikrometer, ≥99.96 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11339127
Verfügbar ab: 14-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Goldpulver, sphärisch, APS 0.8 bis 1.5 Mikrometer, ≥99.96 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339127
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 11339127
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039817.MD
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Scheinbare Dichte 40 bis 70 g/Zoll3, Klopfdichte: 4.0 bis 9.0 g/cm3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold
Prozentgehaltsbereich 99.96+%, (metal basis)
Menge 250 mg
Form Pulver, spärisch, APS 1.5 bis3.0 μm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY19K029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog Number039817.MD,039817.06,039817.03
ChargennummerW10K033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/09/2024 Catalog Number039817.MD,039817.06,039817.03
ChargennummerU28K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog Number039817.MD,039817.06,039817.03
ChargennummerT02K025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/07/2024 Catalog Number039817.MD,039817.06,039817.03
ChargennummerY30J009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2024 Catalog Number039817.MD,039817.06,039817.03
Name des Produkts
Goldpulver, sphärisch, APS 0.8 bis 1.5 Mikrometer, ≥99.96 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >