Learn More
Goldpulver, -100 Mesh, Premion™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15446625
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Goldpulver, -100 Mesh, Premion™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446625
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15446625
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044882.06
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Gold, Au, CAS-Nummer 7440-57-5, Poliergold, Blatt, C.I.-Pigmentmetall 3, Flocke, Magnesiumviolett, kolloidal, CI-Pigmentmetall 3, Schale, Pulver, Gold, kolloidal, 5 g, goldfarbenes Pulver, 99,998 % (Metallbasis), CHEBI:30050, goldfarben, 19,32 g/cm3 bei 20 °C, 231-165-9, PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N, -100 Mesh
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold
Farbe Goldfarben
Aussehen Gold colored powder
Dichte 19.32g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.998% (Metals basis)
Menge 5 g
Netzgröße -100 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN15K029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog Number044882.06,044882.03
ChargennummerT19J045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2023 Catalog Number044882.06,044882.03
ChargennummerF24T018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044882.06,044882.03
ChargennummerG03T002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044882.06,044882.03
ChargennummerG14U067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044882.06,044882.03
Name des Produkts
Goldpulver, -100 Mesh, Premion™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >