Learn More
Gold-Nanopartikel, 30 nm, geliefert in 0.1 mM PBS, reaktionsmittelfrei, 99 %, OD1, 526 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ideal for sensitive applications requiring a minimum amount of contaminating reactants. Well suited for protein conjugate development by passive adsorption to the gold nanoparticle surface. Conjugates can be used in blotting, electron microscopy and immunohistochemistry applications
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gold nanoparticles |
Farbe | Rot |
Namenshinweis | supplied in 0.1mM PBS, reactant-free, 99%, OD1, 526nm absorption |
Menge | 25 mL |
Reinheit (%) | 99% |
Partikelgröße | 30nm |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Form | Flüssig |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N03L011 | Analysenzertifikat | 05/02/2025 | J67118.AC,J67118.AE |
S05K037 | Analysenzertifikat | 17/06/2024 | J67118.AC,J67118.AE |
Q18K017 | Analysenzertifikat | 23/04/2024 | J67118.AC,J67118.AE |
S02J027 | Analysenzertifikat | 24/10/2023 | J67118.AC,J67118.AE |
X05J039 | Analysenzertifikat | 24/10/2023 | J67118.AC,J67118.AE |