Learn More
Gold-Nanopartikel, 100 nm, geliefert in 0.1 mM PBS, 95 %, OD1, 572 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals
113.00 CHF - 301.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-57-5 |
---|---|
Summenformel | Au |
Molekulargewicht (g/mol) | 196.97 |
MDL-Nummer | MFCD00003436 |
InChI-Schlüssel | PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 |
PubChem CID | 23985 |
ChEBI | CHEBI:30050 |
IUPAC-Name | Gold |
SMILES | [Au] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15410737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J67348.AC |
25 mL |
113.00 CHF
25 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15424605
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J67348.AE |
100 mL | N/A | |||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Zur Entwicklung von Peptid- und Proteingoldkonjugaten für Anwendungen wie Blotting, Mikroskopie und TEM
Chemische Identifikatoren
7440-57-5 | |
196.97 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
23985 | |
Gold |
Au | |
MFCD00003436 | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
CHEBI:30050 | |
[Au] |
Spezifikation
Gold nanoparticles | |
supplied in 0.1mM PBS, 95%, OD: 1, 572nm absorption | |
Au | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
[Au] | |
196.97 | |
CHEBI:30050 | |
100nm | |
Flüssig |
Pink bis rot | |
7440-57-5 | |
MFCD00003436 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
Gold | |
23985 | |
95% | |
Lichtempfindlich |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' : 2 bis 8 °C
Recommended Storage : Kühl lagern