Learn More
Gold-Nanopartikel, 100 nm, geliefert in 0.1 mM PBS, 95 %, OD1, 572 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15410737
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gold-Nanopartikel, 100 nm, geliefert in 0.1 mM PBS, 95 %, OD1, 572 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410737
25 mL
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Artikelnummer. 15410737
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J67348.AC
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Zur Entwicklung von Peptid- und Proteingoldkonjugaten für Anwendungen wie Blotting, Mikroskopie und TEM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold nanoparticles
Farbe Pink bis rot
Namenshinweis supplied in 0.1mM PBS, 95%, OD: 1, 572nm absorption
Menge 25 mL
Reinheit (%) 95%
Partikelgröße 100nm
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ29L048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberJ67348.AC,J67348.AE
ChargennummerP05L022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/03/2025 Catalog NumberJ67348.AC,J67348.AE
ChargennummerN03L016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2025 Catalog NumberJ67348.AC,J67348.AE
ChargennummerZ24K016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/12/2024 Catalog NumberJ67348.AC
ChargennummerZ06K023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog NumberJ67348.AC
Name des Produkts
Gold-Nanopartikel, 100 nm, geliefert in 0.1 mM PBS, 95 %, OD1, 572 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals >