Learn More
Gold-Nanopartikel, 80 nm, geliefert in 0.1 mM PBS, 95 %, OD1, 553 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Beschreibung
For development of peptide and protein gold conjugates for use in applications such as blotting, microscopy and TEM
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Zur Entwicklung von Peptid- und Proteingoldkonjugaten für Anwendungen wie Blotting, Mikroskopie und TEM
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gold nanoparticles |
Farbe | Pink bis rot |
Namenshinweis | supplied in 0.1mM PBS, 95%, OD: 1, 553 nm absorption |
Menge | 25 mL |
Reinheit (%) | 95% |
Partikelgröße | 80nm |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Form | Flüssig |
Name des Produkts
Gold-Nanopartikel, 80 nm, geliefert in 0.1 mM PBS, 95 %, OD1, 553 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur