Learn More
Gold(I)-chlorid, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Au 84.2 % min., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10294-29-8 | AuCl | 232.42 g/mol
101.00 CHF - 1210.83 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-29-8
Summenformel AuCl
Molekulargewicht (g/mol) 232.42
MDL-Nummer MFCD00046175
InChI-Schlüssel FDWREHZXQUYJFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym gold i chloride, gold monochloride, gold chloride, aurous chloride, gold chloride trihydride, acmc-1bvpa, gold monochloride, acid, gold i chloride trace metals basis, gold i chloride, saj special grade
PubChem CID 27366
ChEBI CHEBI:30078
IUPAC-Name Goldchlorid
SMILES [Cl-].[Au+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11324038
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040432.01
0.25 g
101.00 CHF
0.25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11304038
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040432.03
1 g
280.00 CHF
1 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11314038
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040432.06
5 g
1210.83 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
As intermediates. Also In Chemicals, pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P234-P260-P264b-P272-P280-P301+P330+P331-P302+P352-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
Gehäuse H290-H314-H317-H500
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-655-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Gold(I)-chlorid, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Au 84.2 % min., Thermo Scientific Chemicals