Learn More
Gold(I)-chlorid, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Au 84.2 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11324038
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gold(I)-chlorid, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Au 84.2 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324038
0.25 g
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Artikelnummer. 11324038
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040432.01
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10294-29-8 | AuCl | 232.42 g/mol
As intermediates. Also In Chemicals, pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-29-8
Summenformel AuCl
Molekulargewicht (g/mol) 232.42
MDL-Nummer MFCD00046175
InChI-Schlüssel FDWREHZXQUYJFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym gold i chloride, gold monochloride, gold chloride, aurous chloride, gold chloride trihydride, acmc-1bvpa, gold monochloride, acid, gold i chloride trace metals basis, gold i chloride, saj special grade
PubChem CID 27366
ChEBI CHEBI:30078
IUPAC-Name Goldchlorid
SMILES [Cl-].[Au+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold(I) chloride
Schmelzpunkt 289°C (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 0.25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,4515
Löslichkeitsinformationen Very slightly soluble in water. soluble in HCl,HBr organic solvents.
Formelmasse 232.42
Reinheit (%) 99.99%
Güte Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Au 84.2% min.
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 7.57 g/mL
Name des Produkts
Gold(I)-chlorid, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Au 84.2 % min., Thermo Scientific Chemicals >