Learn More
Gold-Gaze, 52 Mesh gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.102 mm (0.004 Zoll), 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Form: Drahtgewebe; offener Bereich: 62.7 %; Öffnungsbreite: 0.015 Zoll
397.00 CHF - 2830.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-57-5 |
---|---|
Summenformel | Au |
Molekulargewicht (g/mol) | 196.97 |
MDL-Nummer | MFCD00003436 |
InChI-Schlüssel | PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 |
PubChem CID | 23985 |
ChEBI | CHEBI:30050 |
IUPAC-Name | Gold |
SMILES | [Au] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11345237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040930.FF |
25 x 25 mm |
397.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11490341
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040930.FI |
50 x 50 mm |
781.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15434835
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040930.FY |
50 x 100 mm |
1560.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11335237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040930.GH |
100 x 100 mm |
2830.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Gold gauze, 52 mesh woven from 0.102mm (0.004in) dia wire, 99.99% (metals basis) is used as an electrode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7440-57-5 | |
196.97 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
23985 | |
Gold |
Au | |
MFCD00003436 | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
CHEBI:30050 | |
[Au] |
Spezifikation
Gold | |
7440-57-5 | |
99.99% (Metals basis) | |
MFCD00003436 | |
Soluble in aqua regia. | |
[Au] | |
196.97 | |
CHEBI:30050 | |
Geruchsneutral |
Goldfarben | |
Gold colored gauze | |
Au | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
Gold | |
23985 | |
52 Mesh | |
Gaze |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-165-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen