Learn More
Gold-Gaze, 52 Mesh gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.102 mm (0.004 Zoll), 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11345237
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gold-Gaze, 52 Mesh gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.102 mm (0.004 Zoll), 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345237
25 x 25 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
50 x 100 mm
100 x 100 mm
Artikelnummer. 11345237
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040930.FF
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Drahtgewebe; offener Bereich: 62.7 %; Öffnungsbreite: 0.015 Zoll
Gold gauze, 52 mesh woven from 0.102mm (0.004in) dia wire, 99.99% (metals basis) is used as an electrode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold
Farbe Goldfarben
Aussehen Gold colored gauze
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Menge 25 x 25 mm
Löslichkeitsinformationen Soluble in aqua regia.
Netzgröße 52 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Gaze
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN07L043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/02/2025 Catalog Number040930.FY,040930.FI,040930.FF,040930.GH
ChargennummerY15K044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog Number040930.FI,040930.FY,040930.FF,040930.GH
ChargennummerQ06K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2024 Catalog Number040930.FI,040930.FY,040930.FF,040930.GH
ChargennummerN10I038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number040930.FI,040930.FY,040930.FF,040930.GH
ChargennummerL01T018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number040930.FI,040930.FY,040930.FF,040930.GH
Name des Produkts
Gold-Gaze, 52 Mesh gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.102 mm (0.004 Zoll), 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >