Learn More
Thermo Scientific™ UltraLink™ Hydrazide Resin
Immobilisieren Sie polyklonale Antikörper oder andere Glykoproteine über periodatoxidierte Zucker auf hydrazidaktivierten Polyacrylamid-Beads für AP-, IP- oder Pulldown-Assays.
Marke: Thermo Scientific™ 53149
Beschreibung
Thermo Scientific™ GlycoLink Immobilisierungskits beinhalten Affinitätssäulen und Reagenzien zur Immobilisierung von Glykoproteinen durch oxidierte Zuckergruppen für die Verwendung in Affinitätsaufreinigungen oder Studien von Protein-Protein-Interaktionen.
Die GlycoLink Kits verwenden Hydrazid-aktiviertes Harz und einen speziellen Katalysator, um Affinitätssäulen mit polyklonalen Antikörpern vorzubereiten, die normalerweise reichlich Kohlenhydrate (Glykosylierung) auf ihren Fc-Anteilen haben. Alle glykosylierten Proteine (auch monoklonale Antikörper), die Periodat-oxidierbare Kohlenhydratgruppen enthalten, können mit diesen Kits immobilisiert werden, um wiederverwendbare Affinitätssäulen zu erzeugen. Antikörper, die durch diese Hydrazid-Immobilisierungschemie immobilisiert werden, haben freie Antigen-Bindungsstellen und damit optimale Aufreinigungsfähigkeit. Vorbereitete Säulen mit stabilen Glykoproteinen oder Antikörpern können mindestens fünfmal regeneriert und wiederverwendet werden, um Affinitätsaufreinigungen ohne signifikanten Verlust der Bindungskapazität zu ermöglichen.Besondere Merkmale:
Hohe Kapazität – Immobilisieren von 1 bis 10 mg oxidierten Antikörpern oder anderen Glykoproteinen pro Milliliter Harz
Schnell und effizient – Immobilisierung in nur 30 Minuten; mindestens 90 % Kopplung der meisten Glykoproteine in weniger als 4 Stunden (die Effizienz hängt von Menge und Art der Glykosylierung ab)
Spezifische Immobilisierung – das Hydrazid-aktivierte UltraLink Harz konjugiert nur zu gereinigten Glykoproteinen, deren Zuckergruppen (z. B. Sialinsäure) sanft mit Periodat oxidiert wurden
Stabile Bindung – die Resonanzstruktur der Hydrazon-Bindungen ist ausreichend stabil für mehrere Affinitätsreinigungen mit einer Charge des vorbereiteten Harzes; ein Stabilisierungsschritt ist nicht erforderlich
Erhält die Antikörperfunktion – immobilisiert IgG über die Fc-Region und hält damit beide Antigen-Bindungsstellen für die Zielerfassung bereit
Praktische Größen – Auswahl von zwei vollständigen Kits mit 10 Säulen: eines mit 1 ml-Säulen und eines mit 0,1 ml-Säulen
UltraLink Hydrazid-Harz:
- Ligand: Hydrazid
- Support: Thermo Scientific UltraLink Biosupport
- Spacerarm: 22 Atome
- Beladung: Aktivierung mit mindestens 15 μmol Hydrazid pro ml Harz
- Format: 50%-ige Harzsuspension in 0,02% Natriumazid
Enthält:
Kits enthalten GlycoLink Säulen, Kopplungspuffer, Kopplungskatalysatoren und Waschpuffer, Oxidationsreagenzien, Entsalzungssäulen, PBS-Pufferpaket und Säulenzubehör
Empfohlen für:
Antigene mit kovalent gekoppelten Antikörpern reinigen; Bindungspartner für ein gesuchtes Glykoprotein bestimmen; großangelegte Affinitätsaufreinigungen durchführen
Spezifikation
Zur Immobilisierung von 1 bis 10 mg oxidiertem Antikörper oder Glykoprotein pro ml Harz | |
Bei 4 °C lagern. | |
10 mL | |
Hydrazid | |
Affinity, UltraLink™ Harz |
UltraLink Hydrazide Resin | |
UltraLink™ | |
Harz- | |
Flasche |