Learn More
Checkers Leichtgewichtige Grip Guard™ Kabelschutzabdeckung mit 5 Kanälen
Leichte, robuste Kabelschutzabdeckung mit 5 Kanälen
Marke: Checkers PGGS0002YG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Grip Guard™ Kabelschutzabdeckung mit 5 Kanälen zeichnet sich durch zum Patent angemeldeten Merkmale aus, darunter unsere Gripper Verbindungsstücke und die neue, leichtgewichtige Gestalt.
- Mit einem Gewicht von nur 58 kg ist ein Grip Guard bis zu 60 % leichter als andere populäre 5-Kanal-Kabelschutzfolien aus Polyurethan und bis zu 75 % leichter als andere 5-Kanal-Kabelschutzabdeckungen aus Gummi.
- Die ergonomisch gestalteten Gripper Connector Verbindungsstücke liegen gut in der Hand und ermöglichen so eine einfache Handhabung und einen einfachen Transport.
- Mit diesen Verbindungsstücken können zudem mehrere Kabelschutzabdeckungen fest miteinander verbunden werden und ermöglichen so Fahrzeugen und Fußgängern eine sichere Überquerung und schützen teure Elektrokabel und Schlauchleitungen vor Beschädigungen.
- Die zusammensteckbaren Module eignen sich hervorragend für Anwendungen in öffentlichen Unterhaltungsstätten, Leichtgewerbe und Versorgung.
- Die Grip Guard™ Kabelschutzvorrichtungen bestehen aus pflegefreiem Polyurethan.
- Im Vergleich zu anderen Kabelschutzabdeckungen aus Gummi ist ein Grip Guard™ mit 5-Kanälen um bis zu 75 % leichter, ganz ohne Kompromisse an Festigkeit und Haltbarkeit.
Spezifikation
36 in. | |
42 cm | |
Polyurethan |
91 cm | |
Gelb, Grau | |
Kabelschutzabdeckung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Checkers Leichtgewichtige Grip Guard™ Kabelschutzabdeckung mit 5 Kanälen > Kabelschutzabdeckung, Farbe: Gelb, Grau
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur