Learn More
Glycerin, hochrein, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15456539
Zum Warenkorb hinzufügen
Glycerin, hochrein, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456539
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
500 mL
Artikelnummer. 15456539
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J64719.AE
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Wird bei der Probenvorbereitung und Gelbildung für die Elektrophorese von Polyacrylamid Gel verwendet. Glycerin (5 bis 10 %) erhöht die Dichte von Proben, sodass sie am Boden von Geltaschen liegen.
Glycerol, ultrapure is used in sample preparation and gel formation for polyacrylamide gel electrophoresis. Glycerol (5-10%) increases the density of a sample so that the sample will layer at the bottom of a gel's sample well. Glycerol is also used to aid in casting gradient gels and as a protein stabilizer and storage buffer component, glycerol is used as a solvent, plasticizer and humectant. Additional uses include as an aid in casting gradient gels, a protein stabilizer and storage buffer component.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglynMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerin
Schmelzpunkt 18°C
Dichte 1.26
Siedepunkt 182°C (20 mmHg)
Flammpunkt 160°C (320°F)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HOCH2CH(OH)CH2OH
Brechungsindex 1.474
Menge 100 mL
Beilstein 635685
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Relative Dichte 1.26
Löslichkeitsinformationen Miscible with water
Formelmasse 92.09
Reinheit (%) ≥99.5%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY17I025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberJ64719.AK,J64719.AP,J64719.AE
ChargennummerU30J031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog NumberJ64719.AK,J64719.AP,J64719.AE
ChargennummerU30J032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog NumberJ64719.AK,J64719.AP,J64719.AE
ChargennummerY14I013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2022 Catalog NumberJ64719.AK,J64719.AP,J64719.AE
ChargennummerX12I020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2022 Catalog NumberJ64719.AK,J64719.AP,J64719.AE
Name des Produkts
Glycerin, hochrein, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals >