Beschreibung
Useful as a cryoprotectant.Glycerol is evolved in the storage and concentration of enzymes. It plays a vital role in sample preparation and gel formation for polyacrylamide gel electrophoresis. It is also used to aid in casting gradient gels, protein stabilizer and storage buffer component. Further, it is used as a solvent, emollient, pharmaceutical agent and sweetening agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glycerin |
Schmelzpunkt | 18°C |
Dichte | 1.26 |
Siedepunkt | 182°C (20 mmHg) |
Flammpunkt | 160°C (320°F) |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | HOCH2CH(OH)CH2OH |
Brechungsindex | 1.474 |
Menge | 500 mL |
Beilstein | 635685 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P31L038 | Analysenzertifikat | 08/04/2025 | J61059.K2,J61059.AP |
P06L006 | Analysenzertifikat | 26/03/2025 | J61059.K2,J61059.AP |
P06L017 | Analysenzertifikat | 26/03/2025 | J61059.K2,J61059.AP |
M27L002 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | J61059.K2,J61059.AP |
M06L028 | Analysenzertifikat | 10/01/2025 | J61059.K2,J61059.AP |