Learn More
Glycerin, ACS, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11318088
Zum Warenkorb hinzufügen
Glycerin, ACS, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318088
4 x 1 L
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Artikelnummer. 11318088
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036646.M1
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Glycerol is widely used in cosmetics, especially for production of soaps and lotions, solvents and emulsifiers. It may also be found in inks, adhesives and pharmaceuticals. It plays an important role in the manufacture of plastics and resins. Glycerol bonded with silica gel plays an important role for effective removal of traces of Co(II) from aqueous solutions. Also useful for optical clearing of gastric tissue.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerin
Schmelzpunkt 18°C
Dichte 1.26
Siedepunkt 182°C (20 mm)
Flammpunkt 160°C (320°F)
Zündpunkt 400°C (752°F)
Prozentgehaltsbereich >99.5%
Brechungsindex 1.474
Menge 4 x 1 L
Beilstein 635685
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Miscible in water,methanol,ethanol and 2-propanol. Immiscible in ether,benzene and chloroform.
Formelmasse 92.09
Dampfdruck <0.1 hPa (0mm Hg) at 20°C
Güte ACS
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP05L015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/03/2025 Catalog Number036646.M1,036646.AP,036646.K7,036646.K2
ChargennummerU16K004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/08/2024 Catalog Number036646.M1,036646.AP,036646.K7,036646.K2
ChargennummerY03I015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2023 Catalog Number036646.M1,036646.AP,036646.K7,036646.K2
ChargennummerZ19I009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2023 Catalog Number036646.M1,036646.AP,036646.K7,036646.K2
ChargennummerY03I016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2022 Catalog Number036646.M1,036646.AP,036646.K7,036646.K2
Name des Produkts
Glycerin, ACS, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >