Learn More
Glycerol, 99+ %, rein, syntheticsch, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Marke: Thermo Scientific Acros 332031000
38.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 100 mL |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
56-81-5 | |
92.09 | |
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N | |
753 | |
Propan-1,2,3-triol |
C3H8O3 | |
MFCD00004722 | |
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn | |
CHEBI:17754 | |
OCC(O)CO |
Spezifikation
Glycerin | |
18.0°C | |
290.0°C | |
Echt | |
Glasflasche | |
HOCH2CH(OH)CH2OH | |
MFCD00004722 | |
01,502 | |
1.261 | |
Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and 2-propanol, insoluble in ether, benzene, chloroform | |
OCC(O)CO | |
92.09 | |
CHEBI:17754 | |
92.09 | |
Rein |
56-81-5 | |
1.2610g/mL | |
160°C | |
99% min. (GC) | |
C3H8O3 | |
1.4716 | |
100 mL | |
15,452 | |
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn | |
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N | |
Propan-1,2,3-triol | |
753 | |
1069 mPa.s (20°C) | |
99+% | |
Viskose Flüssigkeit |