Learn More
Glycerin, 99.0 bis 101.0 %, molekularbiologischer Gütegrad, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.094 g/mol
85.26 CHF - 108.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.094
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglynMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES C(C(CO)O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15835388
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific
J16374.AP
500 mL Kunststoffflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15845388
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific
J16374.K2
1 L Kunststoffflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Used for long-term storage of bacterial cultures. Step gradients for bacteriophage/particle purification. Mammalian cell transfection. Storage buffers for enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Wird für die langfristige Lagerung von Bakterienkulturen verwendet
  • Stufengradienten für die Bakteriophagen-/Partikelreinigung
  • Transfektion von Säugetierzellen
  • Lagerpuffer für Enzyme
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 200-289-5
missing translation for 'rtecsNumber' : MA8050000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Glycerin, 99.0 bis 101.0 %, molekularbiologischer Gütegrad, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals