Learn More
Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXR-1 HPLC-Säulen
Erzielen Sie mit dieser HPLC/UHPLC-Säule eine extrem hohe Auflösung und Selektivität für markierte und native Glykane. Sie ist kompatibel mit MS- und Fluoreszenzdetektion.
224.40 CHF - 1354.61 CHF
Spezifikation
pH | 2 bis 8 |
---|---|
Porengröße | 175 Å |
Temperatur | 60 °C |
Stationäre Phase | Geschützt |
Produktlinie | GlycanPac |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15202735
|
Thermo Scientific™
088136 |
150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
1291.26 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15292725
|
Thermo Scientific™
088135 |
250 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
1354.61 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15282725
|
Thermo Scientific™
088251 |
150 mm | 2,1 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
15262725
|
Thermo Scientific™
088252 |
150 mm | 3 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
15272725
|
Thermo Scientific™
088255 |
150 mm | 4,6 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
15212735
|
Thermo Scientific™
088260 |
10 mm | 4,6 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
15222735
|
Thermo Scientific™
088259 |
10 mm | 3 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
15232735
|
Thermo Scientific™
088258 |
10 mm | 2,1 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Sichern Sie sich mit den Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXR-1-LC-Säulen die branchenführende, ultrahohe Auflösung von markierten und nativen Glykanen für die strukturelle Charakterisierung und Quantifizierung. Diese leistungsstarke, Silika-basierte Chromatographiesäule erzielt mithilfe einer Kombination aus Ladung, Isomerstruktur und Größe eine Trennung im Mischmodus. Nun gibt es eine Säule mit einzigartiger Selektivität für die Analyse biologisch wichtiger Glykane. Die GlycanPac AXR-1 Säule ist in verschiedenen HPLC- und UHPLC-Formaten erhältlich und kompatibel mit Fluoreszenz- oder Massenspektrometrie (MS)-Detektion.
Außergewöhnliche Glykan-Selektivität mit branchenführender Auflösung?non-ascii?Die innovative Mixed-Mode-Oberflächenchemie der GlycanPac AXR-1 Säule liefert ultrahohe Auflösung und Selektivität für Glykane mit folgenden Eigenschaften:
?non-ascii?- ?non-ascii?
- WAX-Funktion für die Retention negativ geladener Glykane mit Trennung nach zunehmender Ladung ?non-ascii?
- Umkehrphasen-Funktion für gleich geladene Glykane mit Trennung nach Isomerie und Größe ?non-ascii?
Diese hochreine sphärische Silika-Säule wurde für HPLC- und UHPLC-Methoden mit Fluoreszenz- oder MS-Detektions-Anwendungen entwickelt und getestet. Die GlycanPac AXR-1 Säule verwendet flüchtige wässrige Puffer (z. B. Ammoniumacetat oder Ammoniumformiat) und Acetonitril und liefert eluierende Glykane, die direkt in MS-Geräten bearbeitet werden können.
In verschiedenen Formatenerhältlich- ?non-ascii?
- Einsatz der 1,9 µm-Säulen in UHPLC-Anwendungen und der 3 µm-Säulen in HPLC-Anwendungen ?non-ascii?
- Auswahl zahlreicher Abmessungen zur Unterstützung der Auflösung, des Durchsatzes oder der für Ihre Anwendung maßgeblichen Anforderungen an das Gerät ?non-ascii?
- Schutz der Analysesäule mit GlycanPac AXR-1-Vorsäulen ?non-ascii?
Spezifikation
2 bis 8 | |
60 °C | |
GlycanPac | |
Umkehrphase und Ionenaustausch |
175 Å | |
Geschützt | |
Mixed-Mode |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.