Learn More
Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXR-1 HPLC-Säulen
Erzielen Sie mit dieser HPLC/UHPLC-Säule eine extrem hohe Auflösung und Selektivität für markierte und native Glykane. Sie ist kompatibel mit MS- und Fluoreszenzdetektion.
Marke:  Thermo Scientific™ 088136
1284.84 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15202735
  • 1291.26 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Sichern Sie sich mit den Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXR-1-LC-Säulen die branchenführende, ultrahohe Auflösung von markierten und nativen Glykanen für die strukturelle Charakterisierung und Quantifizierung. Diese leistungsstarke, Silika-basierte Chromatographiesäule erzielt mithilfe einer Kombination aus Ladung, Isomerstruktur und Größe eine Trennung im Mischmodus. Nun gibt es eine Säule mit einzigartiger Selektivität für die Analyse biologisch wichtiger Glykane. Die GlycanPac AXR-1 Säule ist in verschiedenen HPLC- und UHPLC-Formaten erhältlich und kompatibel mit Fluoreszenz- oder Massenspektrometrie (MS)-Detektion.
Außergewöhnliche Glykan-Selektivität mit branchenführender Auflösung
Die Oberflächenchemie im Mischmodus der GlycanPac AXR-1-Säule liefert ultrahohe Auflösung und Selektivität für Glykane mit folgenden Eigenschaften:
  • WAX-Funktion für die Retention negativ geladener Glykane mit Trennung nach zunehmender Ladung
  • Umkehrphasenfunktion für gleich geladene Glykane mit Trennung nach Isomerie und Größe
Zuverlässige Leistungsfähigkeit der Säulen
Diese hochreine sphärische Silika-Säule wurde für HPLC- und UHPLC-Methoden mit Fluoreszenz- oder MS-Detektionsanwendungen entwickelt und getestet. Die GlycanPac AXR-1-Säule verwendet flüchtige wässrige Puffer (z. B. Ammoniumacetat oder Ammoniumformiat) und Acetonitril und liefert eluierende Glykane, die direkt in MS-Geräten bearbeitet werden können.
In mehreren Formaten erhältlich
  • Einsatz der 1,9-µm-Säulen in UHPLC-Anwendungen und der 3-µm-Säulen in HPLC-Anwendungen
  • Auswahl zahlreicher Abmessungen zur Unterstützung der Auflösung, des Durchsatzes oder der für Ihre Anwendung maßgeblichen Anforderungen an das Gerät
  • Schutz der Analysesäule mit GlycanPac AXR-1-Vorsäulen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
WAX- und RP-Mischmodus
2,1 mm
150 mm
Kugelförmig, hochrein, porös
2 bis 8
Each
220 m²/g
Geschützt
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Umkehrphase und Ionenaustausch
Bio-LC
Analysesäule
0,2 bis 0,4 ml/min
10000 psi (690 bar)
1,9 μm
175 Å
Kompatibel mit 0 bis 100 % wässrigen und gängigen HPLC-Lösungsmitteln
60 °C
GlycanPac
Mixed-Mode
Analysesäule
Responsibly packaged
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer001299 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number088136
Chargennummer001290 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number088136
Chargennummer001296 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number088136
Chargennummer001295 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number088136
Chargennummer001291 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number088136
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXR-1 HPLC-Säulen >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.