Learn More
δ-Gluconolacton, 99%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 90-80-2 | C6H10O6 | 178.14 g/mol
44.45 CHF - 288.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 90-80-2
Summenformel C6H10O6
Molekulargewicht (g/mol) 178.14
MDL-Nummer MFCD00006647
InChI-Schlüssel PHOQVHQSTUBQQK-UHFFFAOYNA-N
Synonym gluconolactone, delta-gluconolactone, d-glucono-1,5-lactone, d-gluconolactone, 1,5-gluconolactone, d-gluconic acid lactone, gluconic acid lactone, glucono delta-lactone, 1,5-d-gluconolactone, gluconic lactoneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7027
ChEBI CHEBI:16217
SMILES OCC1OC(=O)C(O)C(O)C1O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10461481
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
271052500
250 g Glasflasche
44.45 CHF
250 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10083320
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
271050010
1 kg Glasflasche
153.00 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10750955
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
271050051
5 kg Plastikeimer
288.00 CHF
5 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
EMPFINDLICH GEGEN FEUCHTIGKEIT
LICHTEMPFINDLICH
missing translation for 'einecsNumber' : 202-016-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse LZ5184000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
δ-Gluconolacton, 99%, Thermo Scientific Chemicals