Learn More
Hirschmann™ Messkolben aus Glas, ohne Stopfen
Ermöglicht die genaue und sichere Messung und Handhabung von Flüssigkeiten im Labor. Hirschmann Instruments™ Messkolben der Klasse A mit NS-Schliff werden aus langlebigem DURAN™Glasrohr gefertigt.
Marke:  Hirschmann™ 2820386
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11846993
  • 55.15 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Mit NS-Schliff und blauer Graduierung
  • Ohne Stopfen
  • Gemäß DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 1042
Borosilikatglas, Duran Glas
±0.15 ml
±0.15 ml
A
250 ml
220 mm
14/23 NS Standardschliff
Ja
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Messkolben aus Glas, ohne Stopfen > Fassungsvermögen:250 ml; Buchsenverbindung:14/23 NS Standardschliff