Learn More
Hirschmann™ Glasmesskolben mit Polyethylenstopfen, braun
Ermöglicht die genaue, sichere Messung und Handhabung von lichtempfindlichen Stoffen im Labor. Hirschmann Instruments™ Messkolben aus Braunglas der Klasse A mit Mehrzweckstopfen werden aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke: Hirschmann™ 2640186
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit NS-Schliff und Polyethylenstopfen
- Gemäß DIN EN ISO 1042
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 1042 | |
Braun | |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
±0.15 ml | |
±0.15 ml | |
A |
Polyethylen | |
250 ml | |
220 mm | |
14/23 NS Standardschliff | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Glasmesskolben mit Polyethylenstopfen, braun > Fassungsvermögen:250 ml; Buchsenverbindung:14/23 NS Standardschliff; Toleranz:±0,15 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur