Learn More
Hirschmann™ Trapezförmiger Messkolben aus Glas mit Polyethylen-Stopfen
Aus DURAN™ Glas der Klasse A
44.95 CHF - 50.60 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042 |
---|---|
Verschlussmaterial | Polyethylen |
Material | Duran Glas |
Graduated | Ja |
Klasse | A |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11849112
|
Hirschmann™
2960161 |
10 ml | 10/19 NS Standardschliff |
44.95 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11776742
|
Hirschmann™
2960160 |
10 ml | 7/16 NS Standardschliff |
44.95 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11786752
|
Hirschmann™
2960165 |
20 ml | 10/19 NS Standardschliff |
50.20 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11796752
|
Hirschmann™
2960170 |
25 ml | 10/19 NS Standardschliff |
50.25 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11706762
|
Hirschmann™
2960175 |
50 ml | 12/21 NS Standardschliff |
50.60 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11756742
|
Hirschmann™
2960140 |
2 ml | 7/16 NS Standardschliff |
44.95 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11856993
|
Hirschmann™
2960153 |
5 ml | 10/19 NS Standardschliff |
44.95 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11746742
|
Hirschmann™
2960133 |
1 ml | 7/16 NS Standardschliff |
44.95 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11766742
|
Hirschmann™
2960152 |
5 ml | 7/16 NS Standardschliff |
44.95 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Blaue Graduierung
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
- Trapezförmig
- Standardschliff und PE-Stopfen
- Kalibriert für IN, DIN EN ISO 1042
Spezifikation
DIN EN ISO 1042 | |
Duran Glas | |
A |
Polyethylen | |
Ja |