Learn More
Hirschmann™ Trapezförmiger Messkolben aus Glas mit Polyethylen-Stopfen
Aus DURAN™ Glas der Klasse A
Marke:  Hirschmann™ 2960161
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11849112
  • 44.95 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Blaue Graduierung
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung 
  • Trapezförmig
  • Standardschliff und PE-Stopfen
  • Kalibriert für IN, DIN EN ISO 1042
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 1042
10 ml
90 mm
10/19 NS Standardschliff
Ja
Polyethylen
Duran Glas
±0.04 ml
± 0,04 ml
A
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Trapezförmiger Messkolben aus Glas mit Polyethylen-Stopfen > Fassungsvermögen:10 ml; Buchsenverbindung:10/19 NS Standardschliff