Learn More
BUCHI Lösungsmittelbehälter Büchi, VE=4 St. 037276
Marke:  BUCHI 037276
Artikelnummer. 10466571
  • 432.00 CHF / 4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Spezifikation
B811 Extraction System
150 ml
4 Packung
1500
Glas
70 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI Lösungsmittelbehälter Büchi, VE=4 St. 037276 > Kapazität: 150 ml