Learn More
Fisherbrand™ Glasfläschchen mit Gewindehals, 8-425 Gewinde, kleine Öffnung
Standardfläschchen für GC und HPLC.
Marke:  Fisherbrand™ 11 09 0382
21.32 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24355" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11595874
  • 110.00 CHF / 100 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Standardfläschchen für GC und HPLC
  • Speziell geeignet für VWR (Merck™)/Hitachi Geräte
  • Große Palette an Mikroeinsätzen
  • Fläschchen und Dichtungen sind auch als 2-in-1-Kit erhältlich
  • Kleine Öffnung erfordert Mikroeinsätze mit 5 mm Durchmesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bernsteinfarben
Glas
Schraube
<110 μl
Flachboden
100
Ja
11,6 mm
GC, HPLC
CleanPack, Polypropylen-Box
1,5 ml
32 mm
ND8
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
    Tage
    40
    Stunden
    8
    Minuten
    5
    Sekunden
    22
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    26
    Stunden
    8
    Minuten
    5
    Sekunden
    22
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
    Tage
    81
    Stunden
    8
    Minuten
    5
    Sekunden
    22
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Glasfläschchen mit Gewindehals, 8-425 Gewinde, kleine Öffnung > Bernsteinfarben, flacher Boden, aufgesetzt, 1,5 ml