Learn More
Fisherbrand™ Birnenförmiger Glasscheidetrichter mit PTFE-Sperrhahn
Hergestellt aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas. Der Fisherbrand™ Birnenförmige Glasscheidetrichter mit PTFE-Sperrhahn trennt Gemische in nicht mischbare Lösungsmittel. Erhältlich mit austauschbarem Glas- oder PTFE-Absperrhahn, geliefert mit einem Glas- und Kunststoffstopfen.
73.60 CHF - 136.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 4800 |
Menge | 1/Packung |
Sperrhahn | PTFE |
Stopfenmaterial | Glas, Kunststoff |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Anzahl Stopfen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Anzahl Stopfen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11982138
|
Fisherbrand™
FB51759 |
1000 ml | 29/32 |
136.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11952138
|
Fisherbrand™
FB51756 |
100 ml | 19/26 |
79.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11962138
|
Fisherbrand™
FB51757 |
250 ml | 24/29 |
97.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11972138
|
Fisherbrand™
FB51758 |
500 ml | 24/29 |
108.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11942138
|
Fisherbrand™
FB51755 |
50 ml | 19/26 |
73.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Hergestellt aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas. Der Fisherbrand™ Birnenförmige Glasscheidetrichter mit PTFE-Sperrhahn trennt Gemische in nicht mischbare Lösungsmittel. Erhältlich mit austauschbarem Glas- oder PTFE-Absperrhahn, geliefert mit einem Glas- und Kunststoffstopfen.
- Der leicht zu öffnende Stopfen hilft, dem Druckaufbau während der Verarbeitung entgegenzuwirken.
Spezifikation
Borosilikatglas | |
1/Packung | |
Glas, Kunststoff |
ISO 4800 | |
PTFE | |
Trenntrichter |