Learn More
Rogo Sampaic™ Objektträger aus Glas
14.00 CHF - 23.15 CHF
Spezifikation
Material | Glas |
---|---|
Länge (metrisch) | 76 mm |
Breite (metrisch) | 26 mm |
Farbe | Weiß |
Menge | 50 pro Packung |
Produktcode | Marke | Edges | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Edges | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11832340
|
Rogo Sampaic™
BPB021 |
45° |
14.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11802350
|
Rogo Sampaic™
BPB027 |
90°, geschnitten |
23.15 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
Glas | |
26 mm | |
50 pro Packung |
76 mm | |
Weiß | |
76 x 26 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rogo Sampaic™ Objektträger aus Glas