Learn More
Wheaton™ TRICHTER 1000 ML FUER 32222/78605 32222/78605
Marke:  Wheaton™ 419470
Artikelnummer. 11748859
  • 336.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-10-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
1000 mL
USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse A
Trichter
Glas
Halterbaugruppe für 90 mm-Vakuumfilter
Dokumentation
Catalogs
Name des Produkts
Wheaton™ TRICHTER 1000 ML FUER 32222/78605 32222/78605 > Kapazität: 1000 ml