Learn More
Brady™ Miniatur-Verriegelungen für Schutzschalter, aus glasfaserverstärktem Nylon
Eine sichere und effektive Methode zum Sperren von europäischen Leistungsschaltern.
22.10 CHF - 122.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Miniatur-Überlastschalterverriegelungen |
---|---|
Material | Glasfaserverstärktes Nylon |
Durchmesser (metrisch) Bügel | 7 mm |
Material (Shackle) | Glasfaserverstärktes Nylon |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15623517
|
Brady™
090854 |
Rot |
122.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11771945
|
Brady™
090850 |
Rot/schwarz |
22.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11731356
|
Brady™
090854 |
Rot |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Keine Werkzeuge zum Installieren erforderlich
- Sperre lässt sich einfach mit Hilfe eines Drucktasters installieren
- Sperre im Riegelstil verfügt über Daumenrad für schnelle Anwendung
Spezifikation
Miniatur-Überlastschalterverriegelungen | |
Glasfaserverstärktes Nylon | |
7 mm | |
Glasfaserverstärktes Nylon |