Learn More
Brady™ Miniatur-Verriegelungen für Schutzschalter, aus glasfaserverstärktem Nylon
Eine sichere und effektive Methode zum Sperren von europäischen Leistungsschaltern.
Marke: Brady™ 090850
Additional Details : Gewicht : 0.01810kg
Beschreibung
- Keine Werkzeuge zum Installieren erforderlich
- Sperre lässt sich einfach mit Hilfe eines Drucktasters installieren
- Sperre im Riegelstil verfügt über Daumenrad für schnelle Anwendung
Spezifikation
Miniatur-Überlastschalterverriegelungen | |
Glasfaserverstärktes Nylon | |
Sperrungen für Miniatur-Leistungsschalter – Pin-out-Breite | |
Glasfaserverstärktes Nylon |
Rot/schwarz | |
UL 94 HB | |
7 mm | |
Je 1 |