Learn More
Brady™ Miniatur-Verriegelungen für Schutzschalter, aus glasfaserverstärktem Nylon
Eine sichere und effektive Methode zum Sperren von europäischen Leistungsschaltern.
Marke:  Brady™ 090854
Additional Details : Gewicht : 0.12930kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15623517
  • 122.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Keine Werkzeuge zum Installieren erforderlich
  • Sperre lässt sich einfach mit Hilfe eines Drucktasters installieren
  • Sperre im Riegelstil verfügt über Daumenrad für schnelle Anwendung
Spezifikation
Spezifikation
Miniatur-Überlastschalterverriegelungen
Glasfaserverstärktes Nylon
7 mm
Glasfaserverstärktes Nylon
31,24 mm
Rot
Sperrvorrichtungen für Miniatur-Leistungsschalter – Befestigungsstange
24,13 x 31,24 x 54,9 mm
6/Packung