Learn More
Brady™ CABLE LOCKOUT DEVICE PR
Zur Absperrung von Absperrventilen, Gaszylindern, elektrischen Vorrichtungen und vielem mehr. Durch eine Kombination aus Vorrichtung und Anhänger (nicht enthalten) können weitere Informationen bereitgestellt werden
Marke: Brady™ 800112
Additional Details : Gewicht : 0.08160kg
Beschreibung
- Standard-Kabelverriegelung mit Kabel
- Zur Absperrung von Absperrventilen, Gaszylindern, elektrischen Vorrichtungen und vielem mehr
- Durch eine Kombination aus Vorrichtung und Anhänger (nicht enthalten) können weitere Informationen bereitgestellt werden
Spezifikation
Lockout Cable | |
Glasfaserverstärktes Polypropylen | |
Kabelverriegelungsgerät + 1,8 m Kabel | |
8 mm | |
148,50 x 50,20 mm | |
1.98 in. | |
50,2 mm | |
Je 1 | |
148,5 mm |
Rot | |
ANSI-NORM Z244 / OSHA 29 CFR 1910.147(4)(ii)(A)(1)(c)(5)(ii)(C)(1) | |
0.31 in. | |
16.60 x 148.50 x 50.20 mm | |
Lockout Tagout | |
50,2 mm | |
Polypropylen | |
5.85 in. |