Learn More
Brady™ Blaue Sicherheitsschlösser mit verschiedenen Schlüsseln und 1.5 in.-Bügel
Sicherere Alternative zu Metallschlössern für Sperranwendungen
Marke: Brady™ 051344
119.65 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kompakt, geringes Gewicht
- Temperatur-, Chemikalien-, Korrosions- und manipulationsbeständig
- Nicht leitfähig und nicht funkenschlagend
- Isolierter Zylinder zum Schutz vor Stromstößen
- Geripptes Design für einfaches Greifen und Handling
- Sprachetiketten: Englisch, Französisch und Spanisch
- Benutzerdefinierte Eingabe und Darstellung verfügbar
- Lock-Gehäuse: 2 T x 3.8 B x 4.4 cm H (0.8 x 1.5 x 1.75 in.)
Spezifikation
Sicherheitsschlösser mit verschiedenen Schlüsseln | |
Blau | |
Sicherheitsschlösser – Standard | |
0,63 cm | |
86.50 mm | |
3 Etiketten/Schloss,1 englisches, 1 französisches und 1 spanisches Etikett | |
6 | |
38,50 mm |
SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA BLUE 6/PAC | |
Kunststoff | |
0,25 in | |
38,50 x 86,50 mm | |
38,00 mm | |
Stahl | |
6/Packung | |
33.00 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Les indispensables du laboratoire au quotidien
Von Wischtüchern bis zu Abfallbehältern, von Etiketten bis zu Abdeckfolien - sparen Sie bei allen Produkten.Aktionscode: 24132Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Blaue Sicherheitsschlösser mit verschiedenen Schlüsseln und 1.5 in.-Bügel > Menge: 6/Pckg.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur