Learn More
Sartorius Glass Fiber Extraction Thimbles
GREENER_CHOICE
Extraction thimbles been designed to be compatible with the Soxhlet apparatus, making them ideal for a variety of applications. Designed for versatility, the thimbles can be used with any extractor, including models like the Tectator, to facilitate efficient and high-yield extraction procedures.
195.00 CHF - 358.00 CHF
Spezifikation
Material Glass Fibers
Güte G400
Produkttyp Extraktionshülsen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Wandstärke Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Wandstärke Preis Menge & Verfügbarkeit  
30052903
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
FT-1204-019090
19 mm 90 mm 1.2 mm
195.00 CHF
25 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
30052901
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
FT-1204-022080
22 mm 80 mm 1.6 mm
195.00 CHF
25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30052911
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
FT-1204-025100
25 mm 100 mm 1.6 mm
195.00 CHF
25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30052916
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
FT-1204-026060
26 mm 60 mm 1.5 mm
195.00 CHF
25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30052906
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
FT-1204-030100
30 mm 100 mm 1.5 mm
231.00 CHF
25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30052905
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
FT-1204-033094
33 mm 94 mm 1.5 mm
231.00 CHF
25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30052918
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
FT-1204-043123
43 mm 123 mm 1.7 mm
358.00 CHF
25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Composed of high-purity glass fiber for uncontaminated results
  • Engineered for superior mechanical stability to withstand rigorous use
  • Glass fiber thimbles offer remarkable resistance to high temperatures
  • Designed for a precise fit across a diverse range of extractors
  • Exhibits outstanding chemical resistance, ensuring reliability in various extraction processes
Spezifikation
Spezifikation
Glass Fibers
G400
Extraktionshülsen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Glass Fiber Extraction Thimbles