Learn More
Labconco™ Kammerdeckel aus Glas
Für Sammler- und Trockenkammern.
760.00 CHF
Spezifikation
Typ | Kammerdeckel |
---|---|
Material | Gehärtetes Glas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bietet zusätzlichen Schutz vor Lösungsmitteln und korrosiven Stoffen wie z. B. Acetonitril, die Acryl angreifen |
Enthält | Gummidichtung |
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10454092
|
Labconco™
7439900 |
9.5 Zoll | 24 cm | FreeZone™ 4,5 l-Kollektoren/Trockenkammern oder 12-fach Trockenkammer für Gefriertrocknungssysteme |
760.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Empfohlen für Anwendungen, bei denen Lösungsmittel verwendet werden, die Acryl angreifen
Spezifikation
Kammerdeckel | |
Gehärtetes Glas | |
Bietet zusätzlichen Schutz vor Lösungsmitteln und korrosiven Stoffen wie z. B. Acetonitril, die Acryl angreifen | |
Gummidichtung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Kammerdeckel aus Glas