Learn More
Labconco™ Kammerdeckel aus Glas
Für Sammler- und Trockenkammern.
Marke:  Labconco™ 7439900
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10454092
  • 760.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
  • Empfohlen für Anwendungen, bei denen Lösungsmittel verwendet werden, die Acryl angreifen
Spezifikation
Spezifikation
Kammerdeckel
S
FreeZone™ 4,5 l-Kollektoren/Trockenkammern oder 12-fach Trockenkammer für Gefriertrocknungssysteme
9.5 Zoll
2 lbs.
Gehärtetes Glas
Bietet zusätzlichen Schutz vor Lösungsmitteln und korrosiven Stoffen wie z. B. Acetonitril, die Acryl angreifen
Gummidichtung
24 cm
0,9 kg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Kammerdeckel aus Glas > Glasdeckel, klein