Learn More
Witeg™ Glasperlen
Verwenden Sie Witeg™ Glasperlen als Destillationssäulen-Verpackung, zum Mischen von Perlen und Sieden von Steinen.
17.10 CHF - 18.05 CHF
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10450975
|
Witeg™
1 540 003 |
3 mm |
17.10 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10226554
|
Witeg™
1 540 005 |
5 mm |
18.05 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Solide
- Zubehör für Laborsäulen
- Durchmesserbereich: zwischen .5 und 8 mm
Spezifikation
Perlen | |
Glas | |
1 kg |