Learn More
Witeg™ Glasperlen
Verwenden Sie Witeg™ Glasperlen als Destillationssäulen-Verpackung, zum Mischen von Perlen und Sieden von Steinen.
Marke: Witeg™ 1 540 005
Beschreibung
- Solide
- Zubehör für Laborsäulen
- Durchmesserbereich: zwischen .5 und 8 mm
Spezifikation
Perlen | |
Glas | |
5 mm | |
1 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Witeg™ Glasperlen > Durchmesser:5mm, Menge:1kg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur