Learn More
Merck Glasboden und Stopfen für die Vakuumfiltration
Zubehörteil für die Millipore Classic Glasfilterhalter Kits
353.00 CHF - 501.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Klar |
---|---|
Einwegprodukt | Reusable |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Halterung für Glasfrittenmembran |
Typ | Halterung für Glasfrittenmembran |
Oberer Durchmesser (metrisch) | 47 mm |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15864156
|
Merck
XX1014702 |
Glass Frit Membrane Support |
484.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15894156
|
Merck
XX1014722 |
PTFE-faced Membrane Support |
489.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15895654
|
Merck
XX1014732 |
Stainless Steel Screen |
501.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15804166
|
Merck
XX1014733 |
Base and Stopper Only |
353.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Entwickelt, um Teile aus Millipore Vakuumfilterkits für Glas zu ersetzen oder eine alternative Konfiguration zu ermöglichen
- Zur Befestigung in Standard 1 l- und 4 l-Filterkolben
- Durchmesser: 47 mm
- Filtrationsbereich: 9.6 cm²
Spezifikation
Klar | |
Halterung für Glasfrittenmembran | |
47 mm |
Reusable | |
Halterung für Glasfrittenmembran |